Fontos dokumentumok
1.00659
Supelco
Tungstosilicic acid hydrate
for analysis EMSURE®
Szinonimák:
Tungstosilicic acid hydrate, Silicotungstic acid, Wolframosilicic acid
About This Item
Lineáris képlet:
H4[Si(W3O10)4] · x H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
2878.17 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
EC index szám:
234-719-8
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Forma
solid
szennyeződések
≤20 ppm Total nitrogen (N)
veszteség
≤16% loss on ignition, 750 °C
oldhatóság
water: soluble at 20 °C
térfogatsúly
200‑500 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤20 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
kation nyomok
Fe: ≤10 ppm
K: ≤200 ppm
Na: ≤200 ppm
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[Si](O)(O)(O)O.O
InChI
1S/H4O4Si.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h1-4H;1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ACTPFSYIGLFGLY-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 20 ppm
Sulphate (SO₄): ≤ 50 ppm
Total nitrogen (N): ≤ 20 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 20 ppm
Fe (Iron): ≤ 10 ppm
K (Potassium): ≤ 200 ppm
Na (Sodium): ≤ 200 ppm
Loss on ignition (750 °C): ≤ 16 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3