Fontos dokumentumok
10035
Ammonium metatungstate hydrate
≥85% WO3 basis (gravimetric)
Szinonimák:
AMT, Hexaammonium wolframate hydrate, Tungstic acid hexaammonium salt
Teszt
≥85% WO3 basis (gravimetric)
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: tungsten
szennyeződések
≤0.005% water-insoluble matter
veszteség
≤15% loss on ignition
mp
100 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N.N.N.N.N.N.O.O[W]1O[W](O)(=O)(O1)O[W]2(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O2)O[W]3(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O3)O[W]4(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O[W]5(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O[W]6(=O)(=O)O[W](O)(O)O6)O5)O4
InChI
1S/6H3N.9H2O.32O.12W/h6*1H3;9*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6*+1;+2/p-8
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZBHPUDGBNLMJQH-UHFFFAOYSA-F
Alkalmazás
- Effect of morphology properties of NiW catalysts on hydrodesulfurization for individual sulfur compounds in fluid catalytic cracking diesel: This research discusses the influence of ammonium metatungstate hydrate in the preparation of NiW catalysts, focusing on its role in hydrodesulfurization processes (X Tao et al., 2014).
- Preparation of quaternary tungsten bronze nanoparticles by a thermal decomposition of ammonium metatungstate with oleylamine: This study examines the decomposition pathways of ammonium metatungstate hydrate into metatungstate anions and their applications in creating tungsten bronze nanoparticles (J Choi et al., 2015).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?