Merck
95395
Sigma-Aldrich
Tungstosilicic acid hydrate
purum p.a.
Szinonimák:
Silicotungstic acid
About This Item
Lineáris képlet:
H4[Si(W3O10)4] · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
2878.17 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
purum p.a.
Minőségi szint
Forma
powder or crystals
veszteség
≤20% loss on ignition
oldhatóság
water: 0.1 g/mL, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Na: ≤3000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
O.O[Si](O)(O)O.O=[W]1(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O1.O=[W]2(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O2.O=[W]3(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O3.O=[W]4(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O4
InChI
1S/H4O4Si.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h1-4H;1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ACTPFSYIGLFGLY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for:
  • Preparation of silicotungstate butylmethylimidazolium bromide ionic liquid hybrid material
  • Synthesis of SnII-substituted Keggin-type polyoxometalates as photocatalysts
  • Preparation of silicotungstic acid/organically modified silane proton-conducting membranes
  • Preparation of charge transfer compounds with Keggin anions
  • Preparation of catalyst for catalytic liquid-phase oxidation of xylene
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)