Merck
P6395
Sigma-Aldrich
Sodium phosphotungstate octadecahydrate
Szinonimák:
Tungstophosphoric acid sodium salt octadecahydrate
About This Item
Lineáris képlet:
∼ 2Na2O·P2O5·12WO3·18H2O
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: tungsten
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P.36O.12W/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q3*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JBCCVVLECRSHNJ-UHFFFAOYSA-K
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A Azua-Bustos et al.
Scientific reports, 8(1), 16706-16706 (2018-11-14)
The hyperarid core of the Atacama Desert, the driest and oldest desert on Earth, has experienced a number of highly unusual rain events over the past three years, resulting in the formation of previously unrecorded hypersaline lagoons, which have lasted
Victoria DeJarnatt et al.
Journal of histotechnology, 44(1), 37-45 (2020-11-12)
Neutral-buffered formalin (NBF) has been used as the primary fixative in anatomic pathology laboratories for decades. Although it yields excellent morphologic and staining results, NBF poses significant health hazards requiring tissue to be grossed under a grossing/chemical fume hood. Glyoxal