Merck
265012
Sigma-Aldrich
Tungsten(VI) oxychloride
98%
Szinonimák:
Tungsten(VI) chloride oxide, Tungsten(VI) oxide chloride
About This Item
Lineáris képlet:
WOCl4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
341.65
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: tungsten
mp
211 °C (lit.)
SMILES string
Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/4ClH.O.W/h4*1H;;/q;;;;;+4/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LQNAFXBTXJHEAX-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
  • Tungsten and titanium oxide thin films obtained by the sol-gel process as electrodes in electrochromic devices: The study discusses the preparation of tungsten trioxide using tungsten(VI) oxychloride dissolved in isopropanol for electrochromic applications (C Rizzuto, RC Barberi, M Castriota, 2022).
  • Flux Crystal Growth of Lanthanide Tungsten Oxychlorides, La8.64W6O30.45Cl, Ce8.64W5.74O30Cl, and Ln8.33W6O30Cl (Ln = Pr, Nd): Structural Stability ...: Examines the structural stability of lanthanide and tungsten-based oxychloride compounds (D Carone, VV Klepov, MD Smith, 2019).
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)