Fontos dokumentumok
T2573
Troglitazone
≥98% (HPLC), powder, PPARγ agonist
Szinonimák:
(±)-5-[4-[(6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-yl)methoxy]benzyl]-2,4-thiazolidinedione, CS-045
About This Item
Javasolt termékek
product name
Troglitazone, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL
SMILES string
Cc1c(C)c2OC(C)(CCc2c(C)c1O)COc3ccc(CC4SC(=O)NC4=O)cc3
InChI
1S/C24H27NO5S/c1-13-14(2)21-18(15(3)20(13)26)9-10-24(4,30-21)12-29-17-7-5-16(6-8-17)11-19-22(27)25-23(28)31-19/h5-8,19,26H,9-12H2,1-4H3,(H,25,27,28)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GXPHKUHSUJUWKP-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PPARA(5465) , PPARG(5468)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2