Fontos dokumentumok
S3134
Streptokinase from β-hemolytic Streptococcus (Lancefield Group C)
lyophilized powder, ≥2,000 units/mg solid
Szinonimák:
Streptokinase from Streptococcus hemolyticus
About This Item
Javasolt termékek
form
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥2,000 units/mg solid
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C11H19NO2/c13-11(14)10-6-9(7-12-10)8-4-2-1-3-5-8/h8-10,12H,1-7H2,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XRZWVSXEDRYQGC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Streptokinase is an extracellular enzyme produced by β-hemolytic Streptococcus. It is a single-chain polypeptide enzyme that consists of multiple structural domains, including α-, β-, and γ-domains.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3