Fontos dokumentumok
SML0307
Pleconaril
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-[3,5-Dimethyl-4-[3-(3-methyl-5-isoxazolyl)propoxy]phenyl]-5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazole, VP 63843, Win 63843
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: ≥10 mg/mL (warmed)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cc1cc(CCCOc2c(C)cc(cc2C)-c3noc(n3)C(F)(F)F)on1
InChI
1S/C18H18F3N3O3/c1-10-7-13(16-22-17(27-24-16)18(19,20)21)8-11(2)15(10)25-6-4-5-14-9-12(3)23-26-14/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQOXLKOJHVFTRN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3