Fontos dokumentumok
G3295
GW0742
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-[2-(3-Fluoro-4-trifluoromethyl-phenyl)-4-methyl-thiazol-5-ylmethylsulfanyl]- 2-methyl-phenoxy}-acetic acid
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white
mp
134.5-135.5 °C
oldhatóság
DMSO: >5 mg/mL
H2O: insoluble
kezdeményező
GlaxoSmithKline
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(SCc2sc(nc2C)-c3ccc(c(F)c3)C(F)(F)F)ccc1OCC(O)=O
InChI
1S/C21H17F4NO3S2/c1-11-7-14(4-6-17(11)29-9-19(27)28)30-10-18-12(2)26-20(31-18)13-3-5-15(16(22)8-13)21(23,24)25/h3-8H,9-10H2,1-2H3,(H,27,28)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HWVNEWGKWRGSRK-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PPARA(5465) , PPARD(5467) , PPARG(5468)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)