Fontos dokumentumok
T2501
L-Thyroxine sodium salt pentahydrate
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
3-[4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]-L-alanine sodium salt, Sodium levothyroxine, T4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
207-210 (dec.) (lit.)
oldhatóság
4 M NH4OH in methanol: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H11I4NO4.Na.5H2O/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23;;;;;;/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23);;5*1H2/q;+1;;;;;/p-1/t12-;;;;;;/m0....../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JMHCCAYJTTWMCX-QWPJCUCISA-M
Géninformáció
mouse ... Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1
Célzott szervek
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3