T7080
Tazarotene
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
6-[(3,4-Dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, AGN-190168, ethyl 6-[2-(4,4-dimethylthiochroman-6-yl)ethynyl] nicotinate
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to very faintly yellow
oldhatóság
DMSO: >15 mg/mL
kezdeményező
Allergan
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C21H21NO2S/c1-4-24-20(23)16-7-9-17(22-14-16)8-5-15-6-10-19-18(13-15)21(2,3)11-12-25-19/h6-7,9-10,13-14H,4,11-12H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OGQICQVSFDPSEI-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.