Fontos dokumentumok
H1529
8-Hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
≥96%
Szinonimák:
HPTS, Pyranine, Solvent Green 7, Trisodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Handling storage condition: Sightly light sensitive
Minőségi szint
Teszt
≥96%
mp
>300 °C (lit.)
fluoreszcencia
λex 454 nm; λem 511 nm (pH 9.1)
λex 454 nm; λem 520 nm in H2O
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].Oc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10O10S3.3Na/c17-11-5-12(27(18,19)20)8-3-4-10-14(29(24,25)26)6-13(28(21,22)23)9-2-1-7(11)15(8)16(9)10;;;/h1-6,17H,(H,18,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26);;;/q;3*+1/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KXXXUIKPSVVSAW-UHFFFAOYSA-K
Related Categories
Alkalmazás
- Extruded fluorescent plastic indicator film for the detection of gaseous and dissolved CO2.
- Highly fluorescent waterborne polyurethane (WPU) matrix which is used as a pH sensing indicator.
- Positive (p-type) semiconducting polymeric gels via free radical cross-linking co-polymerization.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
481.3 °F
Lobbanási pont (C)
249.6 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.