Fontos dokumentumok
T2036
apo-Transferrin human
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Szinonimák:
Human transferrin, Siderophilin
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Forma
powder
molekulatömeg
76-81 kDa
koncentráció
~25 mM
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
HIV and HBsAg, source material tested negative
endotoxin, tested
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
kation nyomok
Fe: ≤0.005%
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... TF(7018)
Általános leírás
Alkalmazás
- to culture human primary pancreatic endothelial cells, Het1As (non-tumorous esophagus cells), and immortalized human colonic epithelial cells (HCEC-1CT)
- to culture α mouse liver 12 (AML-12) (mature hepatocytes) cells
- as a source for human apo-transferrin for purification before crystallography
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)