We have found the information on transferrin in a reference book:The Plasma Proteins, F.W. Putnam, ed, volume 2, chapter 4, Table II.According to the table, Transferrin is 6 percent carbohydrate, citing G.A. Jamieson, J. Biol. Chem. 240(7), 2914-2920 (1965).The table also gives information on the percentage of each type of monosaccharide that is present.
Fontos dokumentumok
T5391
apo-Transferrin human
γ-irradiated, powder, BioXtra, suitable for cell culture, ≥98%
Szinonimák:
Human transferrin, Siderophilin
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
γ-irradiated
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥98%
Forma
powder
molekulatömeg
76-81 kDa
koncentráció
~25 mM
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
HIV and HBsAg, source material tested negative
iron, essentially free
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... TF(7018)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Understand how transferrin affects serum-free cell culture systems, crucial for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.
-
What is the carbohydrate content of human transferrin?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-