Fontos dokumentumok
T2252
apo-Transferrin human
≥95% protein basis (biuret)
Szinonimák:
Human transferrin, Siderophilin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
Teszt
≥95% protein basis (biuret)
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Forma
powder
molekulatömeg
76-81 kDa
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... TF(7018)
Általános leírás
Alkalmazás
- pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) cell lines
- oligodendrocytes
- renal proximal tubule epithelial cells (RPTEC/TERT1) cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)