Fontos dokumentumok
T1283
holo-Transferrin bovine
Iron-saturated, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
Siderophilin, Siderophilin, iron-saturated
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
97-100% (agarose gel electrophoresis)
Forma
powder
koncentráció
~25 mM
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... TF(280705)
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Understand how transferrin affects serum-free cell culture systems, crucial for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.