Fontos dokumentumok
T1505
Tetraisopropyl pyrophosphoramide
butyrylcholinesterase inhibitor
Szinonimák:
Tetra(monoisopropyl)pyrophosphortetramide, iso-OMPA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
mp
149-151 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)NP(=O)(NC(C)C)OP(=O)(NC(C)C)NC(C)C
InChI
1S/C12H32N4O3P2/c1-9(2)13-20(17,14-10(3)4)19-21(18,15-11(5)6)16-12(7)8/h9-12H,1-8H3,(H2,13,14,17)(H2,15,16,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IOIMDJXKIMCMIG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as a butyrylcholinesterase inhibitor to determine the proportions of butyrylcholinesterase (BChE) in cat and tiger plasma
- to inhibit wild-type BChE in acetylcholinesterase assay
- to selectively block the enzymatic activity of AChE
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?