Fontos dokumentumok
0120214
Buffered Peptone Water
according to ISO, GB, liquid, bag of 4 × 3 L, sterile
Szinonimák:
BPW in bags, Peptone water (Buffered), Buffered Peptone Water in Bags
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
GB
ISO 6579
ISO 6887
according to GB 4789.30-2016
according to GB 4789.40-2016
according to ISO 21528-1:2017
according to ISO 22964:2017
according to ISO
Minőségi szint
sterilitás
sterile
form
liquid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
Jellemzők
ready-to-use
összetétel
casein peptone, 10 g/L
di-sodium hydrogen phosphate 12H2O, 9 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 1.5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
kiszerelés
bag of 4 × 3 L
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.0±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
pathogen testing
sample preparation
alkalmasság
Citrobacter ssp.
Cronobacter ssp.
Escherichia coli
Klebsiella ssp.
Proteus ssp.
Providencia ssp.
Pseudomonas ssp.
Salmonella spp.
Shigella ssp.
Staphylococcus ssp.
Streptococcus ssp.
Yersinia ssp.
bacteria
coliforms
enterobacteriaceae
Általános leírás
Alkalmazás
- a non-selective pre-enrichment medium for the detection of Salmonella in food products and environmental specimens. It complies with the standard EN ISO 6579 (1) and amendment A1 (annex D) (8),
- a diluent for the enumeration of the micro-organisms. It complies with the standards EN ISO 6887 (2, 3, 4, 5) and 8261 (6),
- a diluent for the enumeration of Listeria monocytogenes. It complies with the standard EN ISO 11290-2 (7).
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?