Fontos dokumentumok
1.09934
Supelco
Lithium standard
1000 mg Li, (LiCl in H₂O) Titrisol®
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
Titrisol®
form
concentrate
koncentráció
1000 mg Li in H2O
technika/technikák
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
5.0 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.07 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Analízis megjegyzés
content (argentometric): 1000 mg / Ampoule
Determination method: argentometric titration.
(traceable to NIST - SRM 999a)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Jogi információk
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1