Fontos dokumentumok
S2501
Spermidine trihydrochloride
≥98% (TLC)
Szinonimák:
N-(3-Aminopropyl)-1,4-butanediamine trihydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
microbial
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
mp
257-259 °C (lit.)
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[H].NCCCCNCCCN
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... NOS1(4842)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3