Merck
N3288
Sigma-Aldrich
(+)-Norfenfluramine hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
JP 92, NSC 43036, S-(+)-α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzeneethanamine hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H12F3N · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
239.67
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
gyógyszerellenőrzés
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
tárolási körülmény
desiccated
szín
white
oldhatóság
H2O: >10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.C[C@H](N)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H12F3N.ClH/c1-7(14)5-8-3-2-4-9(6-8)10(11,12)13;/h2-4,6-7H,5,14H2,1H3;1H/t7-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PIDLOFBRTWNFAR-FJXQXJEOSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
(+)-Norfenfluramine is the major hepatic metabolite of (+)-fenfluramine and is primarily responsible for the anorexic effect, as well as side effects; (+)-norfenfluramine causes vasoconstriction and a blood pressure increase in rats with normal blood; acts primarily on the cytoplasmic pool of serotonin; more potent than fenfluramine at inducing dopamine release.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.