Fontos dokumentumok
T1325
Anti-Phosphotyrosine antibody produced in rabbit
0.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-p-Tyr
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
koncentráció
0.5 mg/mL
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 3-6 μg/mL using A431 stimulated by human EGF.
western blot: 0.3-0.6 μg/mL using total cell extract of A431 stimulated by human EGF
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pTyr)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)