12-348
Goat Anti-Rabbit IgG Antibody, HRP-conjugate
1 mg/mL, Upstate®
Szinonimák:
Anti-rabbit IgG
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rabbit
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Minőség
Western Blot Analysis: Suitable for western blotting (dot blot), ELISA and immunohistochemistry. A working dilution of 1:15,000 to 1:60,000 is suggested for ELISA. A working dilution of 1:2,000 to 1:6,000 is suggested for western blotting procedures. A working dilution of 1:500 to 1:3,000 is suggested for immunohistochemistry. Optimal antibody dilution for other applications should be determined by the researcher.
Fizikai forma
Rehydration: Add 500 µL sterile, distilled water containing 50% glycerol, to make a 1 mg/mL stock solution.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Tekintse át azokat a kulcsfontosságú tényezőket, amelyeknek szerepelniük kell a másodlagos ellenanyag kiválasztásában. Ismerje meg a fajokat, az alosztályokat, az izotípust, a címkét és még sok mást.
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.