Fontos dokumentumok
P5872
Anti-Phosphotyrosine antibody, Mouse monoclonal
clone PT-66, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Phosphotyrosine, Phospho-Tyr, Phospho-tyrosine, p-Tyr
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
PT-66, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/mL using phosphotyrosine conjugated to BSA
radioimmunoassay: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using total cell extract of human platelets
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- immunoblotting,
- immunofluorescence,
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
- flow cytometry
- immunoprecipitation
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- radio immunoassay (RIA)
- immunoaffinity isolation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)