05-298
Anti-α-Dystroglycan Antibody, clone VIA4-1
culture supernatant, clone VIA4-1, Upstate®
Szinonimák:
Anti-156DAG, Anti-A3a, Anti-AGRNR, Anti-DAG, Anti-LGMDR16, Anti-MDDGA9, Anti-MDDGC7, Anti-MDDGC9
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
VIA4-1, monoclonal
faj reaktivitás
guinea pig, rabbit, rat, human, mouse, canine
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... DAG1(1605)
Általános leírás
Dystroglycan is widely distributed in non-muscle tissues as well as in muscle tissues. During epithelial morphogenesis of kidney, the dystroglycan complex is shown to act as a receptor for the basement membrane. Dystroglycan expression in Mus musculus brain and neural retina has also been reported. However, the physiological role of dystroglycan in non-muscle tissues has remained unclear.
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Cell Structure
Cytoskeleton
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Mouse, rat and human skeletal muscle tissue extracts or DU 145 (human prostate carcinoma tumor) cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2