12-349
Goat Anti-Mouse IgG Antibody, HRP conjugate
Upstate®, from goat
Szinonimák:
Goat IgG Antibody, HRP-Conjugated Goat Anti-Mouse IgG
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
ELISA and Immunohistochemistry:
A working dilution of 1:10,000 to 1:40,000 is suggested for ELISA and 1:500 to 1:2,000 for immunohistochemistry.
Optimal antibody dilution for other applications should be determined by the researcher.
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Minőség
Suitable for western blotting (dot blot) at 1:1,000 to 1:4,000 dilution.
Fizikai forma
Rehydration: Add 500 µL sterile, distilled water containing 50% glycerol, to make a 1 mg/mL stock solution.
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Tekintse át azokat a kulcsfontosságú tényezőket, amelyeknek szerepelniük kell a másodlagos ellenanyag kiválasztásában. Ismerje meg a fajokat, az alosztályokat, az izotípust, a címkét és még sok mást.
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.