Fontos dokumentumok
P5747
Monoclonal Anti-Phosphoserine antibody produced in mouse
clone PSR-45, purified from hybridoma cell culture, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Phosphoserine, Phospho Ser, Phospho serine, Phospho−Ser, Phospho−serine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
PSR-45, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
dot blot: suitable
indirect ELISA: 0.3-0.6 μg/mL using phosphoserine conjugated to BSA
microarray: suitable
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using total rat brain extract.
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Western Blotting (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)