06-427
Anti-Phosphotyrosine Antibody
Upstate®, from rabbit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all (based on 100% sequence homology)
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
acetylation (test)
Géninformáció
human ... PID1(55022)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
General Post-translation Modification
Signaling Neuroscience
Immunoprecipitation Analysis: 5 µL from a representative lot immunoprecipitated Phosphotyrosine in 0.5 mg of EGF treated A431 cell lysate
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Phosphotyrosine in 10 µg of EGF treated A431 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Positive Antigen Control: Catalog #12-302, EGF-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash