Fontos dokumentumok
438189
Poly(ethylene glycol-ran-propylene glycol) monobutyl ether
average Mn ~3,900
Szinonimák:
Butoxy polyoxyethylene oxypropylene glycol
About This Item
Javasolt termékek
Forma
viscous liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn ~3,900
törésmutató
n20/D 1.46
viszkozitás
3,600 cSt(20 °C)(lit.)
bp
>200 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
pour point −27 °C
oldhatóság
H2O: soluble at <40 °C
sűrűség
1.056 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCCO.CCCCO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H10O.C3H8O2.C2H6O2/c1-2-3-4-5;1-3(5)2-4;3-1-2-4/h5H,2-4H2,1H3;3-5H,2H2,1H3;3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QMNOIORHZMRPLS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?