Fontos dokumentumok
65035-M
Sigma-Aldrich
Trypsin Inhibitor, Soybean
Szinonimák:
Trypsin Inhibitor, Soybean
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.77
form
lyophilized solid
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥4000 units/mg protein
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
szín
off-white
oldhatóság
67 mM potassium phosphate buffer, pH 7.6: 5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
A reversible inhibitor of trypsin that binds to trypsin in a stoichiometric, pH-dependent manner (Kd = 500 nM at pH 7.8).
Reversible inhibitor of trypsin that binds to trypsin in a stoichiometric, reversible and pH-dependent manner (Kd = 0.5 nM at pH 7.8). Also inhibits, to a lesser degree, chymotrypsin, kallikrein, plasmin, and other serine proteases.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kd = 500 nM at pH 7.8 against trypsin
Primary Target
trypsin
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egység definíció
One unit is defined as the amount of protein that will inhibit 1 unit of trypsin activity using BAEE as a substrate at 25°C, pH 7.6.
Feloldás
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 1 week at 4°C.
Egyéb megjegyzések
Lilly, C.M., et al. 1993. J. Clin. Invest.91, 235.
Uchino, T., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 527.
Birk, Y. 1976. Methods Enyzmol.45, 700.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3