Fontos dokumentumok
T0307
Tyloxapol
BioXtra
Szinonimák:
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol polymer with formaldehyde and oxirane
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
szennyeződések
<0.0005% Phosphorus (P)
izzítási maradék
<1.0%
CMC
0.018 mM
átmeneti hőmérséklet
cloud point 94.3 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): <0.05%
sulfate (SO42-): <0.6%
kation nyomok
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.001%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.5%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
SMILES string
[H]C([H])=O.OCCO.CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H22O.C2H6O2.CH2O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11;3-1-2-4;1-2/h6-9,15H,10H2,1-5H3;3-4H,1-2H2;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWJOFBXSBDVUMH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?