Merck
1704003
USP
Tyloxapol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol polymer with formaldehyde and oxirane
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
tyloxapol
gyártó/kereskedő neve
USP
CMC
0.018 mM
átmeneti hőmérséklet
cloud point 94.3 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[H]C([H])=O.OCCO.CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H22O.C2H6O2.CH2O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11;3-1-2-4;1-2/h6-9,15H,10H2,1-5H3;3-4H,1-2H2;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWJOFBXSBDVUMH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A nonionic liquid polymer of the alkyl aryl polyether alcohol type. Used as a surfactant.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Tyloxapol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)