Fontos dokumentumok
H6278
4-Hydroxytamoxifen
≥98% (HPLC), powder, Tamoxifen metabolite
Szinonimák:
4-(1-[4-(Dimethylaminoethoxy)phenyl]-2-phenyl-1-butenyl)phenol, 4-OHT, cis/trans-4-Hydroxytamoxifen
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
4-Hydroxytamoxifen, ≥70% Z isomer (remainder primarily E-isomer)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
protect from light
oldhatóság
methanol: 10 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL (with heating)
antibiotikus hatásspektrum
neoplastics
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
kezdeményező
AstraZeneca
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccc(O)cc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3.CC\C(c4ccccc4)=C(\c5ccc(O)cc5)c6ccc(OCCN(C)C)cc6
InChI
1S/2C26H29NO2/c2*1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(28)15-11-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h2*5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25+;26-25-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZJLDABGSDWXVGE-BDSXMVAQSA-N
Géninformáció
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100) , ESRRG(2104) , IL6(3569)
rat ... Ar(24208) , Esr1(24890) , Esr2(25149)
Általános leírás
4-OHT effectively inhibited cell growth in the absence of estrogen when cell proliferation was stimulated by insulin or epidermal growth factor. 4-OHT inhibits lipid peroxidation within cell membranes and shows peroxyl radical scavenging activity.
Alkalmazás
- to induce the recombination of small intestinal organoids.
- to study its impact on the ability of human peripheral blood mononuclear cells (PMNCs) to form hematopoietic colonies.
- to induce overexpression of MYCN in the neuroblastoma cell line to determine how the elevated MYCN expression influences the sensitivity of neuroblastoma cells to BIRC5/survivin inhibitor, YM155-induced apoptosis.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance