SRP3003
Activin A human
recombinant, expressed in E. coli, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC), suitable for cell culture
Szinonimák:
Activin beta-A, FRP, Inhibin beta-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
hatékonyság
≤2.0 ng/mL ED50
molekulatömeg
26.0 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... INHBA(3624)
mouse ... Inhba(16323)
rat ... Inhba(29200)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3