H17001
Wnt3A, human
recombinant, expressed in HEK 293 cells human
Szinonimák:
Wnt, Wnt-3A
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in HEK 293 cells human
Teszt
>90% (SDS-PAGE)
form
powder
hatékonyság
≤20 ng/mL EC50
molekulatömeg
38-42 kDa
szennyeződések
<1 EU/μg endotoxin
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.