Merck
62327
Lipase basic kit
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
EC-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.54
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Minőségi szint
Egyéb megjegyzések
Composition:
62301 Lipase from Aspergillus niger, 100 mg
62288 Lipase B Candida antarctica, recombinant from Aspergillus oryzae, 50 mg
62316 Lipase from Candida rugosa, 1000 mg
62298 Lipase from Mucor miehei, 100 mg
62309 Lipase from Pseudomonas cepacia, 100 mg
89601 Lipase from Pseudomonas fluorescens, 200 mg
62305 Lipase from Rhizopus arrhizus, 1000 mg
62310 Lipase from Rhizopus niveus, 1000 mg
L3126 Lipase from porcine pancreas, 1000 mg
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jon C Henrikson et al.
Toxicon : official journal of the International Society on Toxinology, 55(7), 1396-1404 (2010-02-27)
Within the last two decades, Prymnesium parvum (golden algae) has rapidly spread into inland waterways across the southern portion of North America and this organism has now appeared in more northerly distributed watersheds. In its wake, golden algae blooms have