P9255
Pyridoxal 5′-phosphate hydrate
≥98%
Szinonimák:
Pyridoxal phosphate, 3-Hydroxy-2-methyl-5-([phosphonooxy]methyl)-4-pyridinecarboxaldehyde, Codecarboxylase, PLP, Pyridoxal 5-phosphate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
beige
off-white to yellow
mp
140-143 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1=NC=C(COP(O)(O)=O)C(C([H])=O)=C1O
InChI
1S/C8H10NO6P/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14/h2-3,11H,4H2,1H3,(H2,12,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a reference standard to quantify vitamin B6 in feed and digesta samples using high performance liquid chromatography (HPLC)
- in D-amino acid transaminase reaction(10)
- as a cofactor for L-glutamic acid decarboxylase
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.