Fontos dokumentumok
SML2581
Silychristin
Milk Thistle component, ≥95% (HPLC)
Szinonimák:
Silychristin, (2R,3R)-3,5,7-trihydroxy-2-[(2R,3S)-7-hydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-(hydroxymethyl)-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl]-2,3-dihydrochromen-4-one, Silymarin II, silichristin
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
oldhatóság
ethanol: 5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cc(ccc1O)[C@@H]2Oc3c(O)cc(cc3[C@H]2CO)[C@H]4Oc5cc(O)cc(O)c5C(=O)[C@@H]4O
InChI
1S/C25H22O10/c1-33-18-6-10(2-3-15(18)28)23-14(9-26)13-4-11(5-17(30)25(13)35-23)24-22(32)21(31)20-16(29)7-12(27)8-19(20)34-24/h2-8,14,22-24,26-30,32H,9H2,1H3/t14-,22+,23+,24-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BMLIIPOXVWESJG-LMBCONBSSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3