Fontos dokumentumok
78666
Taxifolin
analytical standard
Szinonimák:
(2R,3R)-3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavanone, (2R,3R)-Dihydroquercetin
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥85% (HPLC)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
SMILES string
O[C@@H]1[C@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H12O7/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6/h1-5,14-19,21H/t14-,15+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CXQWRCVTCMQVQX-LSDHHAIUSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.