Fontos dokumentumok
I5627
Isoprenaline hydrochloride
≥98.5% (TLC), powder, β-adrenoceptor agonist
Szinonimák:
(±)-Isoproterenol hydrochloride, 1-(3′,4′-Dihydroxyphenyl)-2-isopropylaminoethanol hydrochloride, N-Isopropyl-DL-noradrenaline hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Isoprenaline hydrochloride,
Minőségi szint
mp
165-175 °C (dec.) (lit.)
kezdeményező
Sanofi Aventis
SMILES string
Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H17NO3.ClH/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IROWCYIEJAOFOW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)