Fontos dokumentumok
SML2589
Dasatinib
≥98% (HPLC), powder, protein kinases inhibitor
Szinonimák:
BMS 354825, BMS-354825, BMS354825, N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-5-thiazolecarboxamide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Dasatinib, ≥98% (HPLC)
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1=NC(NC2=NC=C(C(NC3=C(C=CC=C3Cl)C)=O)S2)=CC(N4CCN(CC4)CCO)=N1
InChI
1S/C22H26ClN7O2S/c1-14-4-3-5-16(23)20(14)28-21(32)17-13-24-22(33-17)27-18-12-19(26-15(2)25-18)30-8-6-29(7-9-30)10-11-31/h3-5,12-13,31H,6-11H2,1-2H3,(H,28,32)(H,24,25,26,27)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZBNZXTGUTAYRHI-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ABL1(25) , BLK(640) , EPHA2(1969) , FGR(2268) , FRK(2444) , FYN(2534) , HCK(3055) , KIT(3815) , LCK(3932) , LYN(4067) , PDGFRB(5159) , SRC(6714) , SRMS(6725) , YES1(7525)
Alkalmazás
- as a protein kinase inhibitor to study its effects on macrophage polarization, lipogenesis, western diet-induced progression of simple steatosis into steatohepatitis (NASH), and liver fibrosis in mice
- as an SRC tyrosine kinase inhibitor to study its effects on hepatocellular carcinoma cells
- as a tyrosine kinase inhibitor to study its effects on autophagy in neuronal cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Célzott szervek
Gastro-intestinal system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)