S0292
Silymarin
flavonolignans
Szinonimák:
flavolignans
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant (Silybum marianum)
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
toxicology assay: suitable
alkalmazás(ok)
microbiology
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O1C(C(Oc3c1ccc(c3)C4Oc5c(c(cc(c5)O)O)C(=O)C4O)c2cc(c(cc2)O)OC)CO
InChI
1S/C25H22O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-16-5-3-12(7-18(16)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,23-29,31H,10H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SEBFKMXJBCUCAI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- its in vitro antiviral, antibacterial, antifungal activities and cytotoxicity
- its effect of silymarin on bladder contractions in cyclophosphamide (CYP)-induced cystitis rat model
- its effect on liver toxication induced by Fumonisin B1 in mice
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.