Fontos dokumentumok
M4267
Mefenamic acid
Szinonimák:
2-[(2,3-Dimethylphenyl)amino]benzoic acid, N-(2,3-Xylyl)anthranilic acid
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
kezdeményező
Shionogi
SMILES string
Cc1cccc(Nc2ccccc2C(O)=O)c1C
InChI
1S/C15H15NO2/c1-10-6-5-9-13(11(10)2)16-14-8-4-3-7-12(14)15(17)18/h3-9,16H,1-2H3,(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HYYBABOKPJLUIN-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Alkalmazás
- to test its hepatotoxic effect in the transgenic zebrafish cell line (LiPan)
- to test its neuroprotective functionality in zebrafish embryos/larvae
- in the preparation of mucoadhesive microparticles in hydrogel beads
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Cikkek
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox