SML1583
Roseoflavin
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
8-Demethyl-8-(dimethylamino)-riboflavin, 8-Dimethylaminoriboflavin
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
protect from light
szín
faint red to very dark brown-red
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[n]1(c2n[c]([nH][c](c2nc3c1cc(c(c3)C)N(C)C)=O)=O)CC(O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C18H23N5O6/c1-8-4-9-11(5-10(8)22(2)3)23(6-12(25)15(27)13(26)7-24)16-14(19-9)17(28)21-18(29)20-16/h4-5,12-13,15,24-27H,6-7H2,1-3H3,(H,21,28,29)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IGQLDUYTWDABFK-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)