Merck
SML1685
Sigma-Aldrich
Ribocil-C
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-[(3S)-1-[[1-(2-Pyrimidinyl)-1H-imidazol-4-yl]methyl]-3-piperidinyl]-6-(2-thienyl)-4(3H)-pyrimidinone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H21N7OS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
419.50
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1NC([C@@]2([H])CCCN(CC3=CN(C4=NC=CC=N4)C=N3)C2)=NC(C5=CC=CS5)=C1
Biokémiai/fiziológiai hatások
Ribocil-C is a potent inhibitor of bacterial riboflavin riboswitches. Riboswitches are cis regulatory elements present in non-coding RNA that specifically bind to natural ligands to regulate gene expression. Ribocil-C blocks the flavin mononucleotide riboswitch-mediated expression of the ribB gene, which is required for riboflavin biosynthesis, with an IC50 value of 23 nM. Ribocil-C inhibited bacterial cell growth of E. coli MB5746 and bacterial burden in a mouse E. coli septicaemia model of infection.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3