Fontos dokumentumok
905194
10-Ethyl-3,7,8-trimethyl-benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione
≥95%
Szinonimák:
Flavin photocatalyst
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95%
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Photocatalysis
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
290 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=NC2=CC(C)=C(C)C=C2N(CC)C1=N3)N(C)C3=O
Related Categories
Alkalmazás
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)