Fontos dokumentumok
A28651
Alloxazine
96%
Szinonimák:
Benzo[g]pteridine-2,4(1H,3H)-dione, Isoalloxazine
Teszt
96%
form
powder
SMILES string
O=C1NC(=O)c2nc3ccccc3nc2N1
InChI
1S/C10H6N4O2/c15-9-7-8(13-10(16)14-9)12-6-4-2-1-3-5(6)11-7/h1-4H,(H2,12,13,14,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HAUGRYOERYOXHX-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136)
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)