Fontos dokumentumok
555682
Millipore
Riboflavin
A water soluble vitamin involved in the synthesis of flavin mononucleotide (FMN) and flavin adenine dinucleotide (FAD). Provides protection against oxidative damage.
Szinonimák:
Riboflavin, Vitamin B₂
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H20N4O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
376.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352205
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
99.0-101.0% (UV)
form
solid
optikai aktivitás
[α]/D -135.0 to -155.0°, c = 0.5% in 0.05 M NaOH (dry basis)
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szennyeződések
Lumiflavine, complies
szín
yellow-orange
oldhatóság
water: 1 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AUNGANRZJHBGPY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A water soluble vitamin involved in the synthesis of flavin mononucleotide (FMN) and flavin adenine dinucleotide (FAD). Provides protection against oxidative damage.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Kumar, C.K., et al. 1998. Am. J. Physiol.274, F104.
Christensen, H.N. 1993. Nutr. Rev. 51, 149.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1