SML1457
Lonafarnib
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-[2-[4-[(11R)-3,10-Dibromo-8-chloro-6,11-dihydro-5Hbenzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]-1-piperidinyl]-2-oxoethyl]-1-piperidinecarboxamide, SCH-66336, SCH66336
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(N)N(CC1)CCC1CC(N2CCC([C@H]3C(N=CC(Br)=C4)=C4CCC5=C3C(Br)=CC(Cl)=C5)CC2)=O
InChI
1S/C27H31Br2ClN4O2/c28-20-12-19-2-1-18-13-21(30)14-22(29)24(18)25(26(19)32-15-20)17-5-9-33(10-6-17)23(35)11-16-3-7-34(8-4-16)27(31)36/h12-17,25H,1-11H2,(H2,31,36)/t25-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHMTURDWPRKSOA-RUZDIDTESA-N
Géninformáció
human ... FNTA(2339) , FNTB(2342)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3