Merck
SML1668
Sigma-Aldrich
Tipifarnib
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(R)-(+)-R 115777, 6-[(R)-Amino(4-chlorophenyl)(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-4-(3-chlorophenyl)-1-methyl-2(1H)-quinolinone, R115777
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H22Cl2N4O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
489.40
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D 17 to 24°, c = 1 in methanol
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CN(C1=CC=C([C@](C2=CN=CN2C)(N)C3=CC=C(Cl)C=C3)C=C1C(C4=CC=CC(Cl)=C4)=C5)C5=O
InChI
1S/C27H22Cl2N4O/c1-32-16-31-15-25(32)27(30,18-6-9-20(28)10-7-18)19-8-11-24-23(13-19)22(14-26(34)33(24)2)17-4-3-5-21(29)12-17/h3-16H,30H2,1-2H3/t27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PLHJCIYEEKOWNM-HHHXNRCGSA-N
Általános leírás
Pre-clinical studies show that tipifarnib has antiproliferative effects on pancreatic cancer cell lines at clinically relevant concentrations (concentration that inhibits 50% growth [IC50] from 9.5 to 500 nmol/L). It also exhibits marked growth retardation and antiangiogenic effects in a pancreatic cancer xenograft model.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tipifarnib (R115777) is an orally active and potent farnesyltransferase (FTase) inhibitor that exhibits potent anti-tumorigenic effects. Tipifarnib mechanism of action is not fully understand.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Phase III trial of gemcitabine plus tipifarnib compared with gemcitabine plus placebo in advanced pancreatic cancer.
Van E C, et al.
Journal of Clinical Oncology, 22(8), 1430-1438 (2004)
Madeleine Dorsch et al.
Cell reports, 37(8), 110056-110056 (2021-11-25)
Statins are among the most commonly prescribed drugs, and around every fourth person above the age of 40 is on statin medication. Therefore, it is of utmost clinical importance to understand the effect of statins on cancer cell plasticity and